Learn More
Masterflex™ Tubulure de laboratoire PVC flexible non DEPH
Utilisez cette tubulure en PVC pour le transfert de liquides, de gaz et de produits chimiques inorganiques rencontrés en laboratoire, applications de peinture, de pigments et de distribution de savon. La tubulure de laboratoire en PVC sans DEHP Cole-Parmer™ est idéale pour les instruments analytiques et l’utilisation générale en laboratoire.
Marque: Masterflex™ 95505-14
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Formulation non toxique sans DEHP
- Rayons de courbure flexibles et petits
- Transparente ; permet l’inspection visuelle et la surveillance du débit
- Certifications : Conforme aux exigences de la FDA, proposition 65, REACH
- Plage de températures : –50 à 73°C
- Autoclavables
Spécification
Conforme aux exigences de la FDA, proposition 65, REACH | |
6.4 mm | |
9.6 mm | |
1.6 mm | |
-50°C | |
Transparent | |
73°C |
Oui | |
Tygon | |
15.24 m | |
Appareils d’analyse, laboratoire général, utilisation pour le transfert de liquides, de gaz et de produits chimiques inorganiques rencontrés en laboratoire, applications de peinture, de pigments et de distribution de savon | |
1 unité | |
25°psi |