Learn More
Ansell NITROTOUGH™ N250Y Medium Duty Oil-Repellant Gloves
Nitrile coating all over the gloves provides a high level of oil repellance, while the elasticated knit wrist ensures a secure fit.
66.30€
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009 |
---|---|
Coating Material | Nitrile |
Couleur | Jaune |
Norme EN388 | 4111A |
À utiliser avec (application) | Assemblage, maintenance générale, fabrication de métaux et contrôle de la qualité |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16865310
|
Ansell
C261070 |
7 |
66.30€
12 paires |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16875310
|
Ansell
C261080 |
8 |
66.30€
12 paires |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16885310
|
Ansell
C261090 |
9 |
66.30€
12 paires |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16895310
|
Ansell
C261100 |
10 |
66.30€
12 paires |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16805320
|
Ansell
C261110 |
11 |
66.30€
12 paires |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Nitrile coating provides oil repellence on the palm and back of the hand
- Elasticated knitwrist ensures a secure fit
- Comfortable and flexible
Spécification
EN 420:2003 + A1:2009 | |
Jaune | |
Assemblage, maintenance générale, fabrication de métaux et contrôle de la qualité | |
Maille | |
N250Y |
Nitrile | |
4111A | |
Naturel | |
100% Cotton |