Learn More
Ansell NITROTOUGH™ N250Y Medium Duty Oil-Repellant Gloves
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Description
- Le revêtement en nitrile assure la résistant à l’huile sur la paume et le dos de la main
- Poignet tricoté élastique pour garantir un ajustement serré
- Confortable et flexible
Spécification
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009 |
Coating Material | Nitrile |
Couleur | Jaune |
Dimensions | 8 |
Norme EN388 | 4111A |
À utiliser avec (application) | Assemblage, maintenance générale, fabrication de métaux et contrôle de la qualité |
Couleur de manchette de gant | Naturel |
Type de manchette de gant | Maille |
Matériau de revêtement | 100% Cotton |
Séries | N250Y |