Learn More
Tétrafluoroborate de nitrosonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
30.15€ - 316.58€
Identifiants chimiques
CAS | 14635-75-7 |
---|---|
Formule moléculaire | BF4HNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 133.82 |
Numéro MDL | MFCD00011433 |
Clé InChI | XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | nitrosonium tetrafluoroborate, nitrosyl tetrafluoroborate, nitrosyltetrafluoroborate, nobf4, nitrilooxonium tetrafluoroborate, azanylidyneoxidanium tetrafluoroborate |
CID PubChem | 11137142 |
Nom IUPAC | dioxoamine; tetrafluoroboranuide |
SMILES | [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11468730
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15806.04 |
2 g |
30.15€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11472468
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15806.09 |
10 g |
96.88€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11482468
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15806.18 |
50 g |
316.58€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Nitrosonium tetrafluoroborate is a nitrosating agent and oxidizer used in organic synthesis. It is also used to convert arylamines directly to diazonium tetrafluoroborates, which undergo the Balz-Schiemann reaction in situ to give high yields of aryl fluorides. Further, it is used as a catalyst for iodination of aromatics by iodide ion with air as oxidant, conversion of secondary amines to nitrosamines and in deamination of primary amides. It is involved in the conversion of arylhydrazines to azides. In addition to this, it reacts with ferrocene to prepare ferrocenium tetrafluoroborate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe tétrafluoroborate de nitrosonium est un agent nitrosant et oxydant utilisé dans la synthèse organique. Il est également utilisé pour convertir directement les arylamines en tétrafluoroborates de diazonium, qui font l’objet de la réaction de Balz-Schimann in situ pour atteindre un niveau élevé de fluorures d’aryle. De plus, il agit comme catalyseur dans l’iodation des aromatiques grâce à l’ion iodure avec l’air comme oxydant, la conversion des amines secondaires en nitrosamines et la désamination des amides primaires. Il intervient dans la conversion des arylhydrazines en azides. De plus, il réagit avec le ferrocène pour préparer le tétrafluoroborate de ferrocénium.
Solubilité
Soluble dans l’acétonitrile.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’air et à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides et les amines.
Identifiants chimiques
14635-75-7 | |
133.82 | |
XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N | |
11137142 | |
[O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F |
BF4HNO2 | |
MFCD00011433 | |
nitrosonium tetrafluoroborate, nitrosyl tetrafluoroborate, nitrosyltetrafluoroborate, nobf4, nitrilooxonium tetrafluoroborate, azanylidyneoxidanium tetrafluoroborate | |
dioxoamine; tetrafluoroboranuide |
Spécification
250°C (0.01 mmHg)(Sublimation) | |
250°C (Sublimation) | |
BF4HNO2 | |
UN3260 | |
nitrosonium tetrafluoroborate, nitrosyl tetrafluoroborate, nitrosyltetrafluoroborate, nobf4, nitrilooxonium tetrafluoroborate, azanylidyneoxidanium tetrafluoroborate | |
XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N | |
dioxoamine; tetrafluoroboranuide | |
11137142 | |
98% | |
Moisture sensitive |
Nitrosonium tetrafluoroborate | |
14635-75-7 | |
MFCD00011433 | |
14,6649 | |
Soluble in acetonitrile. | |
[O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F | |
133.82 | |
116.82 | |
Irritating | |
2.185 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H318
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 238-679-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
- Nitrosonium tetrafluoroborate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Nitrosonium tetrafluoroborate
RUO – Research Use Only