Learn More
Tétrafluoroborate de nitrosonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11482468
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Nitrosonium tetrafluoroborate is a nitrosating agent and oxidizer used in organic synthesis. It is also used to convert arylamines directly to diazonium tetrafluoroborates, which undergo the Balz-Schiemann reaction in situ to give high yields of aryl fluorides. Further, it is used as a catalyst for iodination of aromatics by iodide ion with air as oxidant, conversion of secondary amines to nitrosamines and in deamination of primary amides. It is involved in the conversion of arylhydrazines to azides. In addition to this, it reacts with ferrocene to prepare ferrocenium tetrafluoroborate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tétrafluoroborate de nitrosonium est un agent nitrosant et oxydant utilisé dans la synthèse organique. Il est également utilisé pour convertir directement les arylamines en tétrafluoroborates de diazonium, qui font l’objet de la réaction de Balz-Schimann in situ pour atteindre un niveau élevé de fluorures d’aryle. De plus, il agit comme catalyseur dans l’iodation des aromatiques grâce à l’ion iodure avec l’air comme oxydant, la conversion des amines secondaires en nitrosamines et la désamination des amides primaires. Il intervient dans la conversion des arylhydrazines en azides. De plus, il réagit avec le ferrocène pour préparer le tétrafluoroborate de ferrocénium.
Solubilité
Soluble dans l’acétonitrile.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’air et à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides et les amines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14635-75-7
Formule moléculaire BF4HNO2
Poids moléculaire (g/mol) 133.82
Numéro MDL MFCD00011433
Clé InChI XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nitrosonium tetrafluoroborate, nitrosyl tetrafluoroborate, nitrosyltetrafluoroborate, nobf4, nitrilooxonium tetrafluoroborate, azanylidyneoxidanium tetrafluoroborate
CID PubChem 11137142
Nom IUPAC dioxoamine; tetrafluoroboranuide
SMILES [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
Spécification
Point d’ébullition 250°C (0.01 mmHg)(Sublimation)
Nom chimique ou matériau Nitrosonium tetrafluoroborate
Point de fusion 250°C (Sublimation)
Quantité 50 g
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,6649
Informations sur la solubilité Soluble in acetonitrile.
Poids de la formule 116.82
Pourcentage de pureté 98%
Odeur Irritating
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 2.185