Learn More
Tétrafluoroborate de nitronium, 0,5 M de solution dans le sulfolane, Thermo Scientific Chemicals
88.60€ - 553.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Nitronium tetrafluoroborate |
---|---|
CAS | 13826-86-3, 126-33-0 |
Couleur | Incolore à jaune |
% min. CAS | 5.03, 94.24 |
% max. CAS | 5.76, 94.97 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10092380
|
Thermo Scientific Acros
175130250 |
25 mL | Flacon en verre |
88.60€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10732221
|
Thermo Scientific Acros
175132000 |
200 mL | Flacon en verre |
553.00€
200mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nitronium tetrafluoroborate | |
Incolore à jaune | |
5.76, 94.97 | |
BF4NO2 | |
MFCD00011432 | |
nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane | |
XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N | |
nitronium ; tétrafluoroborate | |
11073463 | |
Flacon en verre | |
1.2680g/mL |
13826-86-3, 126-33-0 | |
5.03, 94.24 | |
Solution | |
NO2BF4 | |
01,742; 04,358; 05,476; 08,361; 09,324; 06,520; 07,324; 09,414; 12,435; 13,274; 14,282; 17,314 | |
Solubility in water: reacts | |
[O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F | |
132.81 | |
132.81 | |
1.268 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif par inhalation.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 237-533-5
missing translation for 'rtecsNumber' : QX8620000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Nitronium tetrafluoroborate, 0.5 M solution in sulfolane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.