Learn More
Tétrafluoroborate de nitronium, 0,5 M de solution dans le sulfolane, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 175130250
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nitronium tetrafluoroborate | |
Incolore à jaune | |
5.76, 94.97 | |
25 mL | |
NO2BF4 | |
01,742; 04,358; 05,476; 08,361; 09,324; 06,520; 07,324; 09,414; 12,435; 13,274; 14,282; 17,314 | |
Solubility in water: reacts | |
[O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F | |
132.81 | |
132.81 | |
1.268 |
13826-86-3, 126-33-0 | |
5.03, 94.24 | |
Solution | |
BF4NO2 | |
MFCD00011432 | |
nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane | |
XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N | |
nitronium ; tétrafluoroborate | |
11073463 | |
Flacon en verre | |
1.2680g/mL |
Sécurité et traitement
- Nitronium tetrafluoroborate, 0.5 M solution in sulfolane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.