Learn More
Nitrobenzene, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Reagent Grade, 99%
50.57€ - 1144.47€
Identifiants chimiques
CAS | 98-95-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H5NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 123.111 |
Numéro MDL | MFCD00007043 |
Clé InChI | LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | nitrobenzol, benzene, nitro, oil of mirbane, mirbane oil, essence of mirbane, nitro-benzene, nitrobenzeen, oil of myrbane, nitrobenzen, mononitrobenzene |
CID PubChem | 7416 |
ChEBI | CHEBI:27798 |
Nom IUPAC | nitrobenzene |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15637980
|
Honeywell Research Chemicals
N10950-1L |
1 L | Glass bottle | ||||||
15647980
|
Honeywell Research Chemicals
N10950-2.5L |
2.5 L | Glass bottle | ||||||
15627980
|
Honeywell Research Chemicals
N10950-10L |
10 L | Stainless steel can | ||||||
Description
- ≥95% for general laboratory use.
Identifiants chimiques
98-95-3 | |
123.111 | |
LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N | |
7416 | |
nitrobenzene |
C6H5NO2 | |
MFCD00007043 | |
nitrobenzol, benzene, nitro, oil of mirbane, mirbane oil, essence of mirbane, nitro-benzene, nitrobenzeen, oil of myrbane, nitrobenzen, mononitrobenzene | |
CHEBI:27798 | |
C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-] |
Spécification
Nitrobenzene | |
5°C to 6°C | |
1.196g/mL at 25°C | |
210°C to 211°C | |
88°C (190.4°F) | |
Pungent | |
MFCD00007043 | |
507540 | |
LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N | |
nitrobenzene | |
7416 | |
CHEBI:27798 | |
0.15mmHg (20°C), 50mmHg (120°C) | |
Liquid |
98-95-3 | |
Yellow | |
8.0 to 8.5 (at 1.0000g/L 20.0°C) | |
0.4 | |
899°F | |
C6H5NO2 | |
UN1662 | |
nitrobenzol, benzene, nitro, oil of mirbane, mirbane oil, essence of mirbane, nitro-benzene, nitrobenzeen, oil of myrbane, nitrobenzen, mononitrobenzene | |
C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-] | |
123.111 | |
4.2 (vs air) | |
123.11g/mol | |
0.99 |
Sécurité et traitement
Missing Phrase - N15.00950417-P201-P280-P302 + P352 + P312-P304 + P340 + P312-P308 + P313
missing translation for 'dotInformation' : 6.1/PGII
missing translation for 'rtecsNumber' : 202-716-0