Learn More
Nitrobenzene, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Code produit. 15627980
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Glass bottle
Stainless steel can
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-95-3
Formule moléculaire C6H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 123.111
Numéro MDL MFCD00007043
Clé InChI LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nitrobenzol, benzene, nitro, oil of mirbane, mirbane oil, essence of mirbane, nitro-benzene, nitrobenzeen, oil of myrbane, nitrobenzen, mononitrobenzene
CID PubChem 7416
ChEBI CHEBI:27798
Nom IUPAC nitrobenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitrobenzene
Point de fusion 5°C to 6°C
Couleur Yellow
Densité 1.196g/mL at 25°C
pH 8.0 to 8.5 (at 1.0000g/L 20.0°C)
Point d’ébullition 210°C to 211°C
Limite d’explosion 0.4
Point d’éclair 88°C (190.4°F)
Température d’allumage 899°F
Odeur Pungent
Conditionnement Stainless steel can
Quantité 10 L
Numéro UN UN1662
Beilstein 507540
Densité de vapeur 4.2 (vs air)
Poids de la formule 123.11g/mol
Tension de vapeur 0.15mmHg (20°C), 50mmHg (120°C)
Pourcentage de pureté 0.99
Forme physique Liquid