Learn More
Ansell Gants pour salle blanche en polychloroprène stériles BioClean™ P-Zero
Les gants en polychloroprène stériles sans poudre offrent une résistance chimique et un faible comptage des particules. Recommandés pour les environnements de salles blanches de classe 10/ISO 4.
815.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM D6978-05 |
---|---|
Certifications / conformité (Europe) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Partie 2, Contact avec des denrées alimentaires, Catégorie III |
Cleanroom Class | Classe 10/ISO 4 |
AQL | 0,65 |
Couleur | Naturel |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12705925
|
Ansell
BPZS60 |
6 |
815.00€
200 paires |
Expédition estimée: 13-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12715925
|
Ansell
BPZS65 |
6,5 |
815.00€
200 paires |
Expédition estimée: 07-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12725925
|
Ansell
BPZS70 |
7 |
815.00€
200 paires |
Expédition estimée: 07-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12735925
|
Ansell
BPZS75 |
7,5 |
815.00€
200 paires |
Expédition estimée: 07-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12745925
|
Ansell
BPZS80 |
8 |
815.00€
200 paires |
Expédition estimée: 07-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12755925
|
Ansell
BPZS85 |
8,5 |
815.00€
200 paires |
Expédition estimée: 07-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12765925
|
Ansell
BPZS90 |
9 |
815.00€
200 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
- Sans poudre, sans latex
- Testé conformément à la norme ASTM D6978
- Propriétés ESD
- Manchette perlée pour une force
- Résistance aux produits chimiques
- Emballage EasyTear non-particulant
Spécification
ASTM D6978-05 | |
Classe 10/ISO 4 | |
Naturel | |
7 mil | |
Spécifique | |
Polychloroprène | |
0,15 mm | |
Stérile | |
0,18 mm | |
BioClean™ P-Zero BPZS | |
12 in |
CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Partie 2, Contact avec des denrées alimentaires, Catégorie III | |
0,65 | |
Entièrement texturés | |
0,18 mm | |
Oui | |
5,9 mil | |
Sans poudre | |
7 mil | |
ISO 9001, règlement EPI 2016 425 Module D | |
9 MPa | |
30,5 cm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Gants pour salle blanche en polychloroprène stériles BioClean™ P-Zero