Learn More
Ansell Gants pour salle blanche en polychloroprène stériles BioClean™ P-Zero
Code produit. 12745925
Click to view available options
Dimensions:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Les gants en polychloroprène stériles sans poudre offrent une résistance chimique et un faible comptage des particules. Recommandés pour les environnements de salles blanches de classe 10/ISO 4.
  • Sans poudre, sans latex
  • Testé conformément à la norme ASTM D6978
  • Propriétés ESD
  • Manchette perlée pour une force
  • Résistance aux produits chimiques
  • Emballage EasyTear non-particulant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D6978-05
Certifications / conformité (Europe) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Partie 2, Contact avec des denrées alimentaires, Catégorie III
Cleanroom Class Classe 10/ISO 4
AQL 0,65
Couleur Naturel
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 7 mil
Finger Thickness (Metric) 0,18 mm
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Polychloroprène
Palm Thickness (English) 5,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0,15 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions 8
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 7 mil
Épaisseur (métrique) 0,18 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, règlement EPI 2016 425 Module D
Modèle BPZS80
Séries BioClean™ P-Zero BPZS
Résistance à la traction 9 MPa
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,5 cm