Learn More
Acide nitrilotriacétique (certifié ACS), Fisher BioReagents
78.55€ - 183.00€
Identifiants chimiques
CAS | 139-13-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H9NO6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 191.14 |
Numéro MDL | MFCD00004287 |
Clé InChI | MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | nitrilotriacetic acid, 2,2',2-nitrilotriacetic acid, triglycollamic acid, aminotriacetic acid, complexon i, trilon a, n,n-bis carboxymethyl glycine, nitrilotriacetate, komplexon i, titriplex i |
CID PubChem | 8758 |
ChEBI | CHEBI:44557 |
Nom IUPAC | acide 2-[bis(carboxyméthyl)amino]acétique |
SMILES | OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O |
Description
L‘acide nitrilotriacétique est un agent chélateur et séquestrant. Un constructeur de détergents synthétiques.Identifiants chimiques
139-13-9 | |
191.14 | |
MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N | |
8758 | |
acide 2-[bis(carboxyméthyl)amino]acétique |
C6H9NO6 | |
MFCD00004287 | |
nitrilotriacetic acid, 2,2',2-nitrilotriacetic acid, triglycollamic acid, aminotriacetic acid, complexon i, trilon a, n,n-bis carboxymethyl glycine, nitrilotriacetate, komplexon i, titriplex i | |
CHEBI:44557 | |
OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O |
Spécification
Nitrilotriacetic Acid | |
245°C | |
2.3 | |
C6H9NO6 | |
MFCD00004287 | |
nitrilotriacetic acid, 2,2',2-nitrilotriacetic acid, triglycollamic acid, aminotriacetic acid, complexon i, trilon a, n,n-bis carboxymethyl glycine, nitrilotriacetate, komplexon i, titriplex i | |
OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O | |
191.14 | |
CHEBI:44557 | |
≥98.0% | |
Poudre / Solide |
139-13-9 | |
Blanc | |
≥98.0 % | |
N(CH2COOH)3 | |
15, 6665 | |
MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N | |
acide 2-[bis(carboxyméthyl)amino]acétique | |
8758 | |
191.14 | |
Produits certifiés ACS |
Sécurité et traitement
Emergency Overview
Harmful if swallowed. Irritating to eyes and skin. Suspect cancer hazard.
NFPA
Health: 2
Signal Word: WARNING!
Recommended Storage : RT
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Nitrilotriacetic acid
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.