Learn More
Acide nitrilotriacétique (certifié ACS), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Description
L‘acide nitrilotriacétique est un agent chélateur et séquestrant. Un constructeur de détergents synthétiques.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Nitrilotriacetic Acid |
Point de fusion | 245°C |
Couleur | Blanc |
pH | 2.3 |
Plage de pourcentage du dosage | ≥98.0 % |
Conditionnement | Flacon poly |
Formule linéaire | N(CH2COOH)3 |
Quantité | 100 g |
Merck Index | 15, 6665 |
Poids de la formule | 191.14 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Nitrilotriacetic acid
- Attention
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide nitrilotriacétique (certifié ACS), Fisher BioReagents >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu