Learn More
Nitritex™ Gants bleus de laboratoire non poudrés et jetables Nitritex™ Omega Pro-tech™
Protégez-vous des coupures et des accrocs en portant les gants bleus de laboratoire non poudrés et jetables Nitritex™ Omega Pro-tech™. Ils sont jetables, non stériles, sans latex, sans poudre et disponibles en différentes tailles.
22.05€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 2859 |
---|---|
Classification | Catégorie 3 - Conception complexe Équipement personnel de protection |
Couleur | Bleu |
Jetable | Single-use |
Latex Free | Oui |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12910845
|
Nitritex™
OTEBL2103-M |
M |
22.05€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12930845
|
Nitritex™
OTEBL2105-XL |
XL |
22.05€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12920845
|
Nitritex™
OTEBL2104-L |
L | |||||||
12900845
|
Nitritex™
OTEBL2102-S |
S |
22.05€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Bleu
- Manchette à bord roulé
- Non stérile
- Le nitrile ne contient aucune protéine
- Plusieurs tailles
Spécification
ISO 2859 | |
Bleu | |
Oui | |
Gants | |
Oui |
Catégorie 3 - Conception complexe Équipement personnel de protection | |
Single-use | |
Nitrile | |
Ourlé | |
240 mm |