Learn More
Nitritex™ Gants bleus de laboratoire non poudrés et jetables Nitritex™ Omega Pro-tech™
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
Description
- Bleu
- Manchette à bord roulé
- Non stérile
- Le nitrile ne contient aucune protéine
- Plusieurs tailles
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 2859 |
Classification | Catégorie 3 - Conception complexe Équipement personnel de protection |
Couleur | Bleu |
Jetable | Single-use |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Type de produit | Gants |
Dimensions | S |
Type de manchette de gant | Ourlé |
Inspecté pour une utilisation médicale | Oui |