Learn More
Ansell™ Gants lourds en nitrile NitraSafe™ série 28-360
Les gants lourds en nitrile marrons associent la protection exceptionnelle de la construction renforcée en Kevlar™ à la préhension et à la flexibilité de la technologie avancée de revêtement nitrile d’Ansell.
305.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Marquage CE 0493, norme catégorie III EN 388 : 3321 |
---|---|
Matériau de la manchette | Nitrile |
Type de produit | Gants lourds |
Type de manchette de gant | Nitragold™ |
Matériau de revêtement | Jersey de coton DuPont™, fibre d’aramide en Kevlar™ |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12680812
|
Ansell™
28360100 |
10 |
305.00€
12 paires |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12690812
|
Ansell™
28360080 |
8 |
305.00€
12 paires |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12600822
|
Ansell™
28360090 |
9 |
305.00€
12 paires |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Gants industriels
- La gamme NitraSafe™ offre une manipulation en toute sécurité des pièces métalliques lourdes et huileuses
- Protection mécanique contre les coupures et l’abrasion
- La conception lourde procure une sensation de rembourrage à l’utilisateur
- Les gants de protection associent la protection de la structure renforcée en Kevlar™ et la préhension et la flexibilité de la technologie de pointe du revêtement en nitrile
Applications :
- Manipulation de pièces avec des arêtes vives ou rugueuses
Spécification
Marquage CE 0493, norme catégorie III EN 388 : 3321 | |
Gants lourds | |
Jersey de coton DuPont™, fibre d’aramide en Kevlar™ | |
Paume entièrement enduite | |
Résistance supérieure aux coupures et à l’abrasion |
Nitrile | |
Nitragold™ | |
Jersey de coton DuPont™, fibre d’aramide en Kevlar™ | |
72 paires |