Learn More
Ansell™ Gants lourds en nitrile NitraSafe™ série 28-360
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
Description
- Gants industriels
- La gamme NitraSafe™ offre une manipulation en toute sécurité des pièces métalliques lourdes et huileuses
- Protection mécanique contre les coupures et l’abrasion
- La conception lourde procure une sensation de rembourrage à l’utilisateur
- Les gants de protection associent la protection de la structure renforcée en Kevlar™ et la préhension et la flexibilité de la technologie de pointe du revêtement en nitrile
Applications :
- Manipulation de pièces avec des arêtes vives ou rugueuses
Specifications
Specifications
Matériau arrière | Nitrile |
Certifications/Conformité | Marquage CE 0493, norme catégorie III EN 388 : 3321 |
Matériau de la manchette | Nitrile |
Type de produit | Gants lourds |
Dimensions | 9 |
Type de manchette de gant | Nitragold™ |
Matériau de revêtement | Jersey de coton DuPont™, fibre d’aramide en Kevlar™ |
Doublure | Jersey de coton DuPont™, fibre d’aramide en Kevlar™ |
Type de paume | Paume entièrement enduite |
Quantité | 72 paires |
Show More |