Learn More
Éthoxyde de niobium(V), 99,95 % (base de métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
153.00€ - 642.72€
Identifiants chimiques
CAS | 3236-82-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H25NbO5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 318.21 |
Numéro MDL | MFCD00015122 |
Clé InChI | ZTILUDNICMILKJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | niobium ethoxide, niobium 5+ ethanolate, ethanol, niobium 5+ salt, niobium 5+ ion pentakis ethoxide, pentaethoxyniobium, niobium pentaethoxide, ethanol, niobium 5+ salt 5:1, acmc-1cmht, niobium v pentaethoxide, ethanolate; niobium 5+ |
CID PubChem | 160675 |
SMILES | CCO[Nb](OCC)(OCC)(OCC)OCC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10145900
|
Thermo Scientific Acros
316880050 |
5 g | Flacon en verre |
153.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10627114
|
Thermo Scientific Acros
316880500 |
50 g | Flacon en verre | ||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-tracesIdentifiants chimiques
3236-82-6 | |
318.21 | |
ZTILUDNICMILKJ-UHFFFAOYSA-N | |
160675 |
C10H25NbO5 | |
MFCD00015122 | |
niobium ethoxide, niobium 5+ ethanolate, ethanol, niobium 5+ salt, niobium 5+ ion pentakis ethoxide, pentaethoxyniobium, niobium pentaethoxide, ethanol, niobium 5+ salt 5:1, acmc-1cmht, niobium v pentaethoxide, ethanolate; niobium 5+ | |
CCO[Nb](OCC)(OCC)(OCC)OCC |
Spécification
140.0°C to 142.0°C (0.1mmHg) | |
6.0°C | |
99.9 | |
Liquide | |
C10H25NbO5 | |
MFCD00015122 | |
niobium ethoxide, niobium 5+ ethanolate, ethanol, niobium 5+ salt, niobium 5+ ion pentakis ethoxide, pentaethoxyniobium, niobium pentaethoxide, ethanol, niobium 5+ salt 5:1, acmc-1cmht, niobium v pentaethoxide, ethanolate; niobium 5+ | |
ZTILUDNICMILKJ-UHFFFAOYSA-N | |
éthanolate de niobium(5+) | |
160675 | |
99.9% | |
1.268 |
Niobium(V) ethoxide | |
3236-82-6 | |
100.0 | |
99.9% | |
Nb(OC2H5)5 | |
36°C | |
Solubility in water: reacts | |
CCO[Nb](OCC)(OCC)(OCC)OCC | |
318.21 | |
318.21 | |
Base de métaux à l’état de traces | |
1.2680g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 221-795-2
- Niobium(V) ethoxide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.