Learn More
Éthoxyde de niobium(V), 99,95 % (base de métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10627114
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3236-82-6
Formule moléculaire C10H25NbO5
Poids moléculaire (g/mol) 318.21
Numéro MDL MFCD00015122
Clé InChI ZTILUDNICMILKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme niobium ethoxide, niobium 5+ ethanolate, ethanol, niobium 5+ salt, niobium 5+ ion pentakis ethoxide, pentaethoxyniobium, niobium pentaethoxide, ethanol, niobium 5+ salt 5:1, acmc-1cmht, niobium v pentaethoxide, ethanolate; niobium 5+
CID PubChem 160675
SMILES CCO[Nb](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Spécification
Point d’ébullition 140.0°C to 142.0°C (0.1mmHg)
Nom chimique ou matériau Niobium(V) ethoxide
Point de fusion 6.0°C
% min. CAS 99.9
% max. CAS 100.0
Forme physique Liquide
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.95%
Formule linéaire Nb(OC2H5)5
Point d’éclair 36°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Nom IUPAC éthanolate de niobium(5+)
Poids de la formule 318.21
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.268
Densité 1.2680g/mL