Learn More
Chlorure de niobium(V), 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
50.45€ - 159.80€
Identifiants chimiques
CAS | 10026-12-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl5Nb |
Poids moléculaire (g/mol) | 270.16 |
Numéro MDL | MFCD00011127 |
Clé InChI | YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I |
Synonyme | niobium v chloride, niobium pentachloride, niobium chloride nbcl5, nbcl5, columbium pentachloride, niobium v chloride, puratronic, niobium v chloride trace metals basis, niobium v chloride-nb 20-200ppm ta puratrem |
CID PubChem | 24818 |
Nom IUPAC | pentachloroniobium |
SMILES | Cl[Nb](Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15780829
|
Thermo Scientific Acros
201690100 |
10 g | Flacon en verre |
50.45€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10398670
|
Thermo Scientific
201690500 |
50 g | Flacon en verre |
159.80€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10026-12-7 | |
270.16 | |
YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I | |
24818 | |
Cl[Nb](Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Cl5Nb | |
MFCD00011127 | |
niobium v chloride, niobium pentachloride, niobium chloride nbcl5, nbcl5, columbium pentachloride, niobium v chloride, puratronic, niobium v chloride trace metals basis, niobium v chloride-nb 20-200ppm ta puratrem | |
pentachloroniobium |
Spécification
254.0°C | |
204.7°C to 209.5°C | |
10026-12-7 | |
99.75 | |
Poudre cristalline fine | |
Cl5Nb | |
MFCD00011127 | |
15, 6643 | |
Solubility in water: reacts with water. Other solubilities: soluble in hcl, soluble in ccl4, soluble in ethanol | |
Cl[Nb](Cl)(Cl)(Cl)Cl | |
270.16 | |
270.16 |
Niobium(V) chloride | |
99.8% | |
Jaune | |
100.0 | |
99.75% min | |
NbCl5 | |
14,214 | |
niobium v chloride, niobium pentachloride, niobium chloride nbcl5, nbcl5, columbium pentachloride, niobium v chloride, puratronic, niobium v chloride trace metals basis, niobium v chloride-nb 20-200ppm ta puratrem | |
YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I | |
pentachloroniobium | |
24818 | |
99.8% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Réagit violemment au contact de l’eau.
Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-059-8
missing translation for 'rtecsNumber' : QU0350000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Niobium(V) chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Niobium chloride