Learn More
Chlorure de niobium(V), 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10398670
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10026-12-7
Formule moléculaire Cl5Nb
Poids moléculaire (g/mol) 270.16
Numéro MDL MFCD00011127
Clé InChI YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I
Synonyme niobium v chloride, niobium pentachloride, niobium chloride nbcl5, nbcl5, columbium pentachloride, niobium v chloride, puratronic, niobium v chloride trace metals basis, niobium v chloride-nb 20-200ppm ta puratrem
CID PubChem 24818
Nom IUPAC pentachloroniobium
SMILES Cl[Nb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Point d’ébullition 254.0°C
Nom chimique ou matériau Niobium(V) chloride
Point de fusion 204.7°C to 209.5°C
Note relative au nom 99.8%
Couleur Jaune
% min. CAS 99.75
% max. CAS 100.0
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.75% min
Formule linéaire NbCl5
Fieser 14,214
Merck Index 15, 6643
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts with water. Other solubilities: soluble in hcl, soluble in ccl4, soluble in ethanol
Poids de la formule 270.16
Pourcentage de pureté 99.8%