Learn More
Siliciure de niobium, 99,85 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
93.80€ - 306.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12034-80-9 |
---|---|
Formule moléculaire | NbSi2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 149.076 |
Numéro MDL | MFCD00151537 |
Clé InChI | GXAAOBARRLPQRY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | niobium silicide, niobium disilicide, bis $l^ 2, columbium silicide, |
CID PubChem | 6336884 |
Nom IUPAC | bis($l^{2}-silanylidène)niobium |
SMILES | [Si]=[Nb]=[Si] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11372188
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013100.14 |
25 g |
93.80€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11362188
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013100.22 |
100 g |
306.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Niobium silicide is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12034-80-9 | |
149.076 | |
GXAAOBARRLPQRY-UHFFFAOYSA-N | |
6336884 | |
[Si]=[Nb]=[Si] |
NbSi2 | |
MFCD00151537 | |
niobium silicide, niobium disilicide, bis $l^ 2, columbium silicide, | |
bis($l^{2}-silanylidène)niobium |
Spécification
Niobium silicide | |
12034-80-9 | |
99.85% (metals basis) | |
MFCD00151537 | |
Insoluble in water. | |
[Si]=[Nb]=[Si] | |
149.076 | |
149.08 | |
5.7 |
1950°C | |
Poudre | |
NbSi2 | |
niobium silicide, niobium disilicide, bis $l^ 2, columbium silicide, | |
GXAAOBARRLPQRY-UHFFFAOYSA-N | |
bis($l^{2}-silanylidène)niobium | |
6336884 | |
Powder |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280i-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P501c
H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 234-812-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only