Learn More
Siliciure de niobium, 99,85 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11362188
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Niobium silicide is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12034-80-9
Formule moléculaire NbSi2
Poids moléculaire (g/mol) 149.076
Numéro MDL MFCD00151537
Clé InChI GXAAOBARRLPQRY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme niobium silicide, niobium disilicide, bis $l^ 2, columbium silicide,
CID PubChem 6336884
Nom IUPAC bis($l^{2}-silanylidène)niobium
SMILES [Si]=[Nb]=[Si]
Spécification
Nom chimique ou matériau Niobium silicide
Point de fusion 1950°C
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.85% (metals basis)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 149.08
Aspect Powder
Densité 5.7