Learn More
Gaze de niobium, maille tissée de 40 à partir de 0,178 mm (0,007 po) de diamètre de fil, Thermo Scientific Chemicals
Filtration, électrodes
383.00€ - 1870.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-03-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Nb |
Poids moléculaire (g/mol) | 92.91 |
Numéro MDL | MFCD00011126 |
Clé InChI | GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio |
CID PubChem | 23936 |
ChEBI | CHEBI:33344 |
Nom IUPAC | niobium |
SMILES | [Nb] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11305207
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040916.FL |
75 x 75 mm |
383.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11315207
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040916.GT |
150 x 150 mm | |||||||
11325207
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040916.HB |
300 x 300 mm | |||||||
Description
Filtration, electrodes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-03-1 | |
92.91 | |
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N | |
23936 | |
niobium |
Nb | |
MFCD00011126 | |
columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio | |
CHEBI:33344 | |
[Nb] |
Spécification
Niobium gauze | |
7440-03-1 | |
MFCD00011126 | |
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N | |
niobium | |
23936 | |
40 Mesh |
Woven from 0.178mm (0.007 in.) dia. wire | |
Nb | |
columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio | |
[Nb] | |
92.91 | |
CHEBI:33344 | |
Toile métallique |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-113-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only