Learn More
Gaze de niobium, maille tissée de 40 à partir de 0,178 mm (0,007 po) de diamètre de fil, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Niobium gauze |
Note relative au nom | Woven from 0.178mm (0.007 in.) dia. wire |
Quantité | 300 x 300 mm |
Dimensions de la maille | 40 Mesh |
Forme | Toile métallique |