Learn More
(-)-Nicotine Tartrate (solide blanc), Fisher BioReagents
49.25€ - 73.45€
Identifiants chimiques
CAS | 65-31-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H26N2O12 |
Poids moléculaire (g/mol) | 462.408 |
Clé InChI | RFEJUZJILGIRHQ-USHJUENDSA-N |
Synonyme | nicotine ditartrate |
CID PubChem | 122176683 |
Nom IUPAC | (Ss)--dihydroxybutanedioic2S,3S)-2,3-acide dihydroxybutanédioïque ;(3S)-2,3-acide dihydroxybutanédioïque ;3-(1-méthylpyrrolidine-2-yl)pyridine |
SMILES | CN1CCCC1C2=CN=CC=C2.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O |
Description
Le tartrate de nicotine est utilisé dans les applications en recherche biochimique.Identifiants chimiques
65-31-6 | |
462.408 | |
nicotine ditartrate | |
(Ss)--dihydroxybutanedioic2S,3S)-2,3-acide dihydroxybutanédioïque ;(3S)-2,3-acide dihydroxybutanédioïque ;3-(1-méthylpyrrolidine-2-yl)pyridine |
C18H26N2O12 | |
RFEJUZJILGIRHQ-USHJUENDSA-N | |
122176683 | |
CN1CCCC1C2=CN=CC=C2.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O |
Spécification
(-)-Nicotine Tartrate | |
98.00°C | |
C18H26N2O12 | |
Report ° (+ or -) | |
RFEJUZJILGIRHQ-USHJUENDSA-N | |
(Ss)--dihydroxybutanedioic2S,3S)-2,3-acide dihydroxybutanédioïque ;(3S)-2,3-acide dihydroxybutanédioïque ;3-(1-méthylpyrrolidine-2-yl)pyridine | |
122176683 | |
Solide |
65-31-6 | |
Blanc | |
15, 6609 | |
nicotine ditartrate | |
CN1CCCC1C2=CN=CC=C2.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O | |
462.408 | |
462.4 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or commercial purposes.
Recommended Storage : RT
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- (-)-Nicotine Tartrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
- H310-Mortel par contact cutané.
- H330-Mortel par inhalation.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.