Learn More
(-)-Nicotine Tartrate (solide blanc), Fisher BioReagents
Code produit. 10566764
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Verre ambré
Le tartrate de nicotine est utilisé dans les applications en recherche biochimique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65-31-6
Formule moléculaire C18H26N2O12
Poids moléculaire (g/mol) 462.408
Clé InChI RFEJUZJILGIRHQ-USHJUENDSA-N
Synonyme nicotine ditartrate
CID PubChem 122176683
Nom IUPAC (Ss)--dihydroxybutanedioic2S,3S)-2,3-acide dihydroxybutanédioïque ;(3S)-2,3-acide dihydroxybutanédioïque ;3-(1-méthylpyrrolidine-2-yl)pyridine
SMILES CN1CCCC1C2=CN=CC=C2.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O
Especificaciones
Nom chimique ou matériau (-)-Nicotine Tartrate
Point de fusion 98.00°C
Couleur Blanc
Conditionnement Verre ambré
Quantité 1 g
Merck Index 15, 6609
Rotation spécifique Report ° (+ or -)
Poids de la formule 462.4
Forme physique Solide
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (-)-Nicotine Tartrate
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Consejos de prudencia
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado