Learn More
Tubulure en nickel, 0,81 mm (0,032 po) de dia. ext., 0,51 mm (0,02 po) de dia. int., 99 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific™
38.48€ - 151.00€
Identifiants chimiques
CAS 7440-02-0
Formule moléculaire Ni
Poids moléculaire (g/mol) 58.69
Numéro MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clé InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
CID PubChem 935
ChEBI CHEBI:28112
Nom IUPAC nickel
SMILES [Ni]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11336828
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
013465.RS
60 cm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11326828
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
013465.RT
5 x 60 cm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-02-0
58.69
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
935
nickel
Ni
MFCD00011137 MFCD06798735
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
CHEBI:28112
[Ni]
Spécification
Nickel tubing
7440-02-0
Ni
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
[Ni]
58.69
CHEBI:28112
Odorless
OD: 0.81mm (0.032 in.) ID: 0.51mm (0.02 in.)
(Base des métaux)
MFCD00011137 MFCD06798735
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
nickel
935
99%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H372-H351-H317
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing cancer.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P261-P264b-P270-P272-P280-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H351-H372
missing translation for 'einecsNumber' : 231-111-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante