Learn More
Tubulure en nickel, 0,81 mm (0,032 po) de dia. ext., 0,51 mm (0,02 po) de dia. int., 99 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific™
Code produit. 11326828
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
60 cm
5 x 60 cm
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-02-0
Formule moléculaire Ni
Poids moléculaire (g/mol) 58.69
Numéro MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clé InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
CID PubChem 935
ChEBI CHEBI:28112
Nom IUPAC nickel
SMILES [Ni]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel tubing
Note relative au nom OD: 0.81mm (0.032 in.) ID: 0.51mm (0.02 in.)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 5 x 60 cm
Pourcentage de pureté 99%