Learn More
Sulfure de nickel, 99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
207.00€ - 681.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12035-51-7 |
---|---|
Formule moléculaire | NiS2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 122.81 |
Numéro MDL | MFCD00016267 |
Clé InChI | HNDMNBUITRNJKK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | nickel iv sulphide |
CID PubChem | 131675689 |
Nom IUPAC | sulfure de nickel |
SMILES | S=[Ni]=S |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15472317
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045498.06 |
5 g |
207.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15482317
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045498.14 |
25 g | |||||||
Description
Nickel sulfide is used as a semiconductor material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12035-51-7 | |
122.81 | |
HNDMNBUITRNJKK-UHFFFAOYSA-N | |
131675689 | |
S=[Ni]=S |
NiS2 | |
MFCD00016267 | |
nickel iv sulphide | |
sulfure de nickel |
Spécification
Nickel sulfide | |
Poudre | |
NiS2 | |
UN3077 | |
Insoluble in water. | |
S=[Ni]=S | |
122.81 | |
99% |
12035-51-7 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00016267 | |
nickel iv sulphide | |
HNDMNBUITRNJKK-UHFFFAOYSA-N | |
sulfure de nickel | |
131675689 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H350-H372-H341-H317
Peut provoquer le cancer.
Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H341-H350-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only