Learn More
Sulfure de nickel, 99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15472317
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Nickel sulfide is used as a semiconductor material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12035-51-7
Formule moléculaire NiS2
Poids moléculaire (g/mol) 122.81
Numéro MDL MFCD00016267
Clé InChI HNDMNBUITRNJKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nickel iv sulphide
CID PubChem 131675689
Nom IUPAC sulfure de nickel
SMILES S=[Ni]=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel sulfide
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3077
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Pourcentage de pureté 99%