Learn More
Sulfure de nickel, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
163.00€ - 1616.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12035-72-2 |
---|---|
Formule moléculaire | Ni3S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 240.20 |
Numéro MDL | MFCD01711880 |
Clé InChI | YGHCWPXPAHSSNA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | nickel subsulfide, trinickel disulphide, nickel sulfide, trinickel disulfide, nickel subsulphide, nickel sesquisulfide, nickel tritadisulphide, nickel iii sulfide, alpha nickel subsulfide, ccris 432 |
CID PubChem | 22833473 |
SMILES | S=[Ni][Ni][Ni]=S |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11485040
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035661.09 |
10 g |
163.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11383807
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035661.18 |
50 g |
417.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11393807
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035661.30 |
250 g | |||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12035-72-2 | |
240.20 | |
YGHCWPXPAHSSNA-UHFFFAOYSA-N | |
22833473 |
Ni3S2 | |
MFCD01711880 | |
nickel subsulfide, trinickel disulphide, nickel sulfide, trinickel disulfide, nickel subsulphide, nickel sesquisulfide, nickel tritadisulphide, nickel iii sulfide, alpha nickel subsulfide, ccris 432 | |
S=[Ni][Ni][Ni]=S |
Spécification
Nickel sulfide | |
12035-72-2 | |
Poudre | |
Ni3S2 | |
nickel subsulfide, trinickel disulphide, nickel sulfide, trinickel disulfide, nickel subsulphide, nickel sesquisulfide, nickel tritadisulphide, nickel iii sulfide, alpha nickel subsulfide, ccris 432 | |
YGHCWPXPAHSSNA-UHFFFAOYSA-N | |
nickel;(sulfanylidène-$l^{4}-sulfanylidène)nickel | |
22833473 | |
Black powder |
797°C | |
Noir | |
99.9% (metals basis) | |
MFCD01711880 | |
Soluble in water(0,00735g/L at 20°C). | |
S=[Ni][Ni][Ni]=S | |
240.20 | |
240.19 |
Sécurité et traitement
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H341-H350i-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :9 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 234-829-6
missing translation for 'rtecsNumber' : QR9800000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only