Learn More
Sulfure de nickel, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11485040
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12035-72-2
Formule moléculaire Ni3S2
Poids moléculaire (g/mol) 240.20
Numéro MDL MFCD01711880
Clé InChI YGHCWPXPAHSSNA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nickel subsulfide, trinickel disulphide, nickel sulfide, trinickel disulfide, nickel subsulphide, nickel sesquisulfide, nickel tritadisulphide, nickel iii sulfide, alpha nickel subsulfide, ccris 432
CID PubChem 22833473
SMILES S=[Ni][Ni][Ni]=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel sulfide
Point de fusion 797°C
Couleur Noir
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water(0,00735g/L at 20°C).
Nom IUPAC nickel;(sulfanylidène-$l^{4}-sulfanylidène)nickel
Poids de la formule 240.19
Aspect Black powder