Learn More
Étalon de nickel pour ICP, 1000 μg/ml dans 2 % de HNO3, qualité Assurance, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
44.30€ - 161.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-02-0, 7697-37-2, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Ni |
Poids moléculaire (g/mol) | 58.69 |
Numéro MDL | MFCD00011137 MFCD06798735 |
Clé InChI | PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 935 |
ChEBI | CHEBI:28112 |
Nom IUPAC | nickel |
SMILES | [Ni] |
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10417112
|
SPEX Certiprep
PLNI2-2Y |
125 ml | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
146.00€
125mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10643673
|
SPEX Certiprep
PLNI2-2X |
500 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
161.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16321246
|
SPEX Certiprep
PLNI2-2M |
30 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
44.30€
30mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10283952
|
SPEX Certiprep
PLNI2-2T |
250 mL | Flacon poly |
126.00€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
Ni | 1000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Identifiants chimiques
7440-02-0, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
58.69 | |
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:28112 | |
[Ni] |
Ni | |
MFCD00011137 MFCD06798735 | |
935 | |
nickel |
Spécification
Nickel Standard | |
0.1, 2.0, 97.9 | |
Certificat d’assurance des rapports d’analyse jusqu’à 30 éléments à des niveaux de l’ordre du ppb. | |
AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques | |
MFCD00011137 MFCD06798735 | |
[Ni] | |
58.69 | |
CHEBI:28112 | |
Matrix Concentration Réf.N° 2 à 5 % HNO3 1 000 μg/ml PLNI2-2Y, -2T, -2X 10 000 PLNI2-3Y, -3 X. |
7440-02-0, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
0.1, 2.0, 97.9 | |
68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. | |
Ni | |
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N | |
nickel | |
935 | |
Assurance | |
2% HNO3 |
Sécurité et traitement
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux Peut provoquer une allergie cutanée Susceptible de provoquer le cancer.
missing translation for 'dotInformation' : Dangereux
Recommended Storage : Ambiant
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- 1000
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitric acid, nickel
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire