Learn More
Étalon de nickel pour ICP, 1000 μg/ml dans 2 % de HNO3, qualité Assurance, SPEX CertiPrep™
Code produit. 10283952
Click to view available options
Quantité:
30 mL
125 ml
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Flacon poly
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
  • Étalon de nickel
  • Fabriqué avec de l'eau ASTM type I.
  • Concentration 1000 μg/ml
  • Volume 250 ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Identifiants chimiques
CAS 7440-02-0, 7697-37-2, 7732-18-5
Formule moléculaire Ni
Poids moléculaire (g/mol) 58.69
Numéro MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clé InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 935
ChEBI CHEBI:28112
Nom IUPAC nickel
SMILES [Ni]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel Standard
Conditionnement Flacon poly
% min. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Quantité 250 mL
% max. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Certificat d’analyse Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
Qualité Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix     Concentration     Réf.N°
2 à 5 % HNO3    1 000 μg/ml    PLNI2-2Y, -2T, -2X    10 000    PLNI2-3Y, -3 X.
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1000 µg/mL Nickel
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: nitric acid, nickel
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire