Learn More
Tellurure de nickel(II), 99,9 % (à base de métaux, sans compter Co), Co 0,1-1 %, Thermo Scientific Chemicals
78.89€ - 250.25€
Identifiants chimiques
CAS | 12142-88-0 |
---|---|
Formule moléculaire | NiTe |
Poids moléculaire (g/mol) | 186.29 |
Numéro MDL | MFCD00016258 |
Clé InChI | NPEUSMKUOOTUGX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | nickel telluride, imgreite, ccris 7583, nickel telluride nickel and nickel compounds, nickeltellurid |
CID PubChem | 62780 |
Nom IUPAC | tellanylidenenickel |
SMILES | [Ni]=[Te] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11302198
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013105.09 |
10 g |
78.89€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11312198
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013105.18 |
50 g |
250.25€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12142-88-0 | |
186.29 | |
NPEUSMKUOOTUGX-UHFFFAOYSA-N | |
62780 | |
[Ni]=[Te] |
NiTe | |
MFCD00016258 | |
nickel telluride, imgreite, ccris 7583, nickel telluride nickel and nickel compounds, nickeltellurid | |
tellanylidenenickel |
Spécification
Nickel(II) telluride | |
Grumeaux | |
NiTe | |
MFCD00016258 | |
nickel telluride, imgreite, ccris 7583, nickel telluride nickel and nickel compounds, nickeltellurid | |
[Ni]=[Te] | |
186.29 | |
186.31 | |
Odorless |
12142-88-0 | |
(métaux à l’exception de Co), Co 0,1 à 1 % | |
NiTe | |
UN3077 | |
NPEUSMKUOOTUGX-UHFFFAOYSA-N | |
tellanylidenenickel | |
62780 | |
99.9% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H350-H372-H317
Peut provoquer le cancer.
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H350i-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 235-260-6
missing translation for 'rtecsNumber' : QS0400000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante