Learn More
Tellurure de nickel(II), 99,9 % (à base de métaux, sans compter Co), Co 0,1-1 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11312198
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12142-88-0
Formule moléculaire NiTe
Poids moléculaire (g/mol) 186.29
Numéro MDL MFCD00016258
Clé InChI NPEUSMKUOOTUGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nickel telluride, imgreite, ccris 7583, nickel telluride nickel and nickel compounds, nickeltellurid
CID PubChem 62780
Nom IUPAC tellanylidenenickel
SMILES [Ni]=[Te]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel(II) telluride
Forme physique Grumeaux
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (métaux à l’exception de Co), Co 0,1 à 1 %
Formule linéaire NiTe
Numéro UN UN3077
Poids de la formule 186.31
Pourcentage de pureté 99.9%