Learn More
Hexahydrate de sulfate de nickel(II), Puriss. p.a., réactif ACS, 99 à 102,0 %, Honeywell Fluka™
Puriss. p.a., réactif ACS, 99 à 102,0 %
42.45€ - 177.82€
Identifiants chimiques
CAS | 10101-97-0 |
---|---|
Formule moléculaire | H12NiO10S |
Poids moléculaire (g/mol) | 262.839 |
Numéro MDL | MFCD00149813 |
Clé InChI | RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928 |
CID PubChem | 5284429 |
ChEBI | CHEBI:53437 |
Nom IUPAC | sulfate de nickel(2+) hexahydraté |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2] |
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
10101-97-0 | |
262.839 | |
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L | |
5284429 | |
sulfate de nickel(2+) hexahydraté |
H12NiO10S | |
MFCD00149813 | |
nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928 | |
CHEBI:53437 | |
O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2] |
Spécification
Nickel(Ii) Sulfate Hexahydrate | |
H12NiO10S | |
MFCD00149813 | |
nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928 | |
O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2] | |
262.839 | |
CHEBI:53437 | |
99 to 102% | |
Vapor Density: 2.07 (vs air) |
10101-97-0 | |
NiSO4 · 6H2O | |
3077 | |
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L | |
sulfate de nickel(2+) hexahydraté | |
5284429 | |
262.85g/mol | |
ACS/certifié pur |
Sécurité et traitement
P201-P261-P273-P280-P284-P304 + P340 + P312
H302 + H332-H315-H317-H334-H341-H350i-H360D-H372-H410
missing translation for 'einecsNumber' : 232-104-9
missing translation for 'rtecsNumber' : QR9600000