Learn More
Hexahydrate de sulfate de nickel(II), Puriss. p.a., réactif ACS, 99 à 102,0 %, Honeywell Fluka™
Code produit. 15613470
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
Puriss. p.a., réactif ACS, 99 à 102,0 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10101-97-0
Formule moléculaire H12NiO10S
Poids moléculaire (g/mol) 262.839
Numéro MDL MFCD00149813
Clé InChI RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Synonyme nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
CID PubChem 5284429
ChEBI CHEBI:53437
Nom IUPAC sulfate de nickel(2+) hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel(Ii) Sulfate Hexahydrate
Quantité 250 g
Formule linéaire NiSO4 · 6H2O
Numéro UN 3077
Poids de la formule 262.85g/mol
Pourcentage de pureté 99 to 102%
Qualité ACS/certifié pur
Densité Vapor Density: 2.07 (vs air)