Learn More
Sulfate de nickel(II), solution aqueuse 0,5M, Thermo Scientific Chemicals
26.30€ - 75.48€
Identifiants chimiques
CAS | 10101-97-0 |
---|---|
Formule moléculaire | H12NiO10S |
Poids moléculaire (g/mol) | 262.839 |
Numéro MDL | MFCD00011146 |
Clé InChI | RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928 |
CID PubChem | 5284429 |
ChEBI | CHEBI:53437 |
Nom IUPAC | sulfate de nickel(2+) hexahydraté |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15404469
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61993.AD |
50 mL | N/A | ||||||
15414469
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61993.AE |
100 mL |
75.48€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
ApplicationsLe sulfate de nickel(II), solution à 0,5mEq, est utilisé dans le nickelage et comme mordant en teinture et pour l’impression de textiles. Les colonnes utilisées pour le marquage de la polyhistidine, utiles en biochimie et en biologie moléculaire, sont régénérées avec du sulfate de nickel.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Protège de la chaleur.
Identifiants chimiques
10101-97-0 | |
262.839 | |
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L | |
5284429 | |
sulfate de nickel(2+) hexahydraté |
H12NiO10S | |
MFCD00011146 | |
nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928 | |
CHEBI:53437 | |
O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2] |
Spécification
Nickel(II) sulfate | |
Vert | |
H12NiO10S | |
MFCD00011146 | |
nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928 | |
O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2] | |
262.839 | |
CHEBI:53437 | |
0.5M aq. soln. |
10101-97-0 | |
Liquide | |
NiSO4 | |
UN3082 | |
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L | |
sulfate de nickel(2+) hexahydraté | |
5284429 | |
262.86 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H334-H350-H360-H372-H341-H315-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause cancer.
May damage fertility or the unborn child.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing genetic defects.
Causes skin irritation.
May cause an allergic skin reaction.
GHS P Statement
P260-P284a-P261-P342+P311-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER or doctor/physician.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 9; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : 2° à 8°C