Learn More
Sulfate de nickel(II), solution aqueuse 0,5M, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15404469
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
Nickel(II) sulfate, 0.5M aq. soln. is used in nickel plating, as mordant in dyeing and in printing textiles. Columns used in polyhistidine-tagging, useful in biochemistry and molecular biology, are regenerated with nickel sulfate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfate de nickel(II), solution à 0,5mEq, est utilisé dans le nickelage et comme mordant en teinture et pour l’impression de textiles. Les colonnes utilisées pour le marquage de la polyhistidine, utiles en biochimie et en biologie moléculaire, sont régénérées avec du sulfate de nickel.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Protège de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10101-97-0
Formule moléculaire H12NiO10S
Poids moléculaire (g/mol) 262.839
Numéro MDL MFCD00011146
Clé InChI RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Synonyme nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
CID PubChem 5284429
ChEBI CHEBI:53437
Nom IUPAC sulfate de nickel(2+) hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel(II) sulfate
Couleur Vert
Forme physique Liquide
Quantité 50 mL
Formule linéaire NiSO4
Numéro UN UN3082
Poids de la formule 262.86
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5M aq. soln.