Learn More
Oxalate de nickel(II) hydraté, Puratronic™, 99,9985 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
46.43€ - 187.94€
Identifiants chimiques
CAS | 126956-48-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C2NiO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 146.71 |
Numéro MDL | MFCD00167155 |
Clé InChI | DOLZKNFSRCEOFV-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | nickel ii oxalate hydrate, acmc-1c3o8, nickel 2+ hydrate oxalate, nickel ii oxalate hydrate, puratronic, nickel 2+ ion hydrate oxalate, nickel 2+ ethanedioate-water 1/1/1, nickel, ethanedioato 2--ko1,ko2-, hydrate 9ci |
CID PubChem | 16213068 |
SMILES | [Ni++].[O-]C(=O)C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11365057
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040757.06 |
5 g |
46.43€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11375057
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040757.14 |
25 g |
187.94€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
126956-48-7 | |
146.71 | |
DOLZKNFSRCEOFV-UHFFFAOYSA-L | |
16213068 |
C2NiO4 | |
MFCD00167155 | |
nickel ii oxalate hydrate, acmc-1c3o8, nickel 2+ hydrate oxalate, nickel ii oxalate hydrate, puratronic, nickel 2+ ion hydrate oxalate, nickel 2+ ethanedioate-water 1/1/1, nickel, ethanedioato 2--ko1,ko2-, hydrate 9ci | |
[Ni++].[O-]C(=O)C([O-])=O |
Spécification
Nickel(II) oxalate hydrate | |
Vert | |
(Base des métaux) | |
NiC2O4·xH2O (x≈2) | |
UN3077 | |
nickel ii oxalate hydrate, acmc-1c3o8, nickel 2+ hydrate oxalate, nickel ii oxalate hydrate, puratronic, nickel 2+ ion hydrate oxalate, nickel 2+ ethanedioate-water 1/1/1, nickel, ethanedioato 2--ko1,ko2-, hydrate 9ci | |
[Ni++].[O-]C(=O)C([O-])=O | |
146.71 | |
146.73 (Anhydrous) | |
Puratronic™ |
126956-48-7 | |
Poudre cristalline | |
C2NiO4 | |
MFCD00167155 | |
14,6514 | |
DOLZKNFSRCEOFV-UHFFFAOYSA-L | |
Oxalate de nickel(2+) hydraté | |
16213068 | |
99.9985% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H350-H372-H317
Peut provoquer le cancer.
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H350-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 208-933-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only