Learn More
Oxalate de nickel(II) hydraté, Puratronic™, 99,9985 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11365057
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 126956-48-7
Formule moléculaire C2NiO4
Poids moléculaire (g/mol) 146.71
Numéro MDL MFCD00167155
Clé InChI DOLZKNFSRCEOFV-UHFFFAOYSA-L
Synonyme nickel ii oxalate hydrate, acmc-1c3o8, nickel 2+ hydrate oxalate, nickel ii oxalate hydrate, puratronic, nickel 2+ ion hydrate oxalate, nickel 2+ ethanedioate-water 1/1/1, nickel, ethanedioato 2--ko1,ko2-, hydrate 9ci
CID PubChem 16213068
SMILES [Ni++].[O-]C(=O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel(II) oxalate hydrate
Couleur Vert
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire NiC2O4·xH2O (x≈2)
Numéro UN UN3077
Merck Index 14,6514
Nom IUPAC Oxalate de nickel(2+) hydraté
Poids de la formule 146.73 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9985%
Qualité Puratronic™