Learn More
Cyanure de nickel(II) tétrahydraté, Thermo Scientific Chemicals
Pour la métallurgie, métallisation au nickel
153.00€ - 729.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13477-95-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H8N2NiO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 182.789 |
Numéro MDL | MFCD00049490 |
Clé InChI | VHHVAACTKRUWEK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | nickel ii cyanide tetrahydrate, ni cn 2 tetrahydrate, acmc-20ak3a, nickel cyanide tetrahydrate, c2n2ni.4h2o, nickel dicyanide tetrahydrate |
CID PubChem | 71317429 |
Nom IUPAC | dicyanide de nickel(2+) ; tétrahydrate |
SMILES | [C-]#N.[C-]#N.O.O.O.O.[Ni+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11378278
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039480.09 |
10 g |
153.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11388278
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039480.18 |
50 g |
729.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Applied in metallurgy, nickel-plating industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13477-95-7 | |
182.789 | |
VHHVAACTKRUWEK-UHFFFAOYSA-N | |
71317429 | |
[C-]#N.[C-]#N.O.O.O.O.[Ni+2] |
C2H8N2NiO4 | |
MFCD00049490 | |
nickel ii cyanide tetrahydrate, ni cn 2 tetrahydrate, acmc-20ak3a, nickel cyanide tetrahydrate, c2n2ni.4h2o, nickel dicyanide tetrahydrate | |
dicyanide de nickel(2+) ; tétrahydrate |
Spécification
Nickel(II) cyanide tetrahydrate | |
13477-95-7 | |
Poudre | |
MFCD00049490 | |
Insoluble in water. Soluble in ammonium carbonate,ammonia,alkali cyanides | |
[C-]#N.[C-]#N.O.O.O.O.[Ni+2] | |
182.789 | |
182.73 (110.73 Anhydrous) |
200°C-4H2O | |
Vert | |
C2H8N2NiO4 | |
nickel ii cyanide tetrahydrate, ni cn 2 tetrahydrate, acmc-20ak3a, nickel cyanide tetrahydrate, c2n2ni.4h2o, nickel dicyanide tetrahydrate | |
VHHVAACTKRUWEK-UHFFFAOYSA-N | |
dicyanide de nickel(2+) ; tétrahydrate | |
71317429 | |
Light green powder |
Sécurité et traitement
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P285-P302+P352-P304+P341-P308+P313-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334-H350-H372
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 6.1, Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 209-160-8
missing translation for 'rtecsNumber' : QR6495000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only