Learn More
Cyanure de nickel(II) tétrahydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11388278
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Pour la métallurgie, métallisation au nickel
Applied in metallurgy, nickel-plating industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13477-95-7
Formule moléculaire C2H8N2NiO4
Poids moléculaire (g/mol) 182.789
Numéro MDL MFCD00049490
Clé InChI VHHVAACTKRUWEK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nickel ii cyanide tetrahydrate, ni cn 2 tetrahydrate, acmc-20ak3a, nickel cyanide tetrahydrate, c2n2ni.4h2o, nickel dicyanide tetrahydrate
CID PubChem 71317429
Nom IUPAC dicyanide de nickel(2+) ; tétrahydrate
SMILES [C-]#N.[C-]#N.O.O.O.O.[Ni+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel(II) cyanide tetrahydrate
Point de fusion 200°C-4H2O
Couleur Vert
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in ammonium carbonate,ammonia,alkali cyanides
Poids de la formule 182.73 (110.73 Anhydrous)
Aspect Light green powder