Learn More
Chlorure de nickel(II) hexahydraté, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
82.80€ - 635.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7791-20-0 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2Ni·6H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 237.71 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10534284
|
Thermo Scientific Acros
270512500 |
250 g | Flacon en verre |
82.80€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10741141
|
Thermo Scientific Acros
270510010 |
1 kg | Flacon en verre |
182.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11934181
|
Thermo Scientific Acros
270510050 |
5 kg | Bouteille en plastique |
635.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7791-20-0 | |
Cl2Ni·6H2O | |
237.71 |
Spécification
Nickel(II) chloride hexahydrate | |
Vert | |
Cristaux ou poudre cristalline | |
Cl2Ni·6H2O | |
14,351; 15,96; 17,86 | |
Solubility in water: 2540g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in ammonium hydroxide, soluble in alcohol | |
237.71 |
7791-20-0 | |
4 to 6 (5% soln. at 20°C) | |
98% min. (Complexometry) | |
NiCl2·6H2O | |
15,659 | |
237.71 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.<br
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
Se procurer les instructions avant utilisation.
EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée :Consulter un médecin.
Éviter
Mention d’avertissement GHS :danger
- Nickel(II) chloride hexahydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H331-Toxique par inhalation.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Nickel(II) chloridehexahydrate (1:2:6),Nickel(II) chloride
RUO – Research Use Only