Learn More
Chlorure de nickel(II) hexahydraté, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10741141
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7791-20-0
Formule moléculaire Cl2Ni·6H2O
Poids moléculaire (g/mol) 237.71
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel(II) chloride hexahydrate
Couleur Vert
pH 4 to 6 (5% soln. at 20°C)
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (Complexometry)
Formule linéaire NiCl2·6H2O
Fieser 14,351; 15,96; 17,86
Merck Index 15,659
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2540g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in ammonium hydroxide, soluble in alcohol
Poids de la formule 237.71
Pourcentage de pureté ≥98%