Learn More
Chlorure de nickel(II), solution aqueuse 0,5 M, Thermo Scientific™
30.34€ - 45.01€
Identifiants chimiques
CAS 7791-20-0
Formule moléculaire Cl2Ni
Numéro MDL MFCD00011142
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15493819
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61204.AD
50 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15403829
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61204.AE
100 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
7791-20-0
Cl2Ni
MFCD00011142
Spécification
Nickel(II) chloride
Vert
Cl2Ni
MFCD00011142
129.6
Odorless
7791-20-0
Liquide
NiCl2
UN3082
0.5M aq. soln.
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H334-H350-H360-H372-H341-H302-H315-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause cancer.
May damage fertility or the unborn child.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing genetic defects.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P281-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P311-P330-P333+P313-P362-P501c
H302-H315-H317-H319-H331-H334-H341-H350i-H360D-H372
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 9; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante