Learn More
Chlorure de nickel(II), solution aqueuse 0,5 M, Thermo Scientific™
Code produit. 15403829
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7791-20-0
Formule moléculaire Cl2Ni
Numéro MDL MFCD00011142
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel(II) chloride
Couleur Vert
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL
Formule linéaire NiCl2
Numéro UN UN3082
Poids de la formule 129.6
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5M aq. soln.