Learn More
Carbonate de nickel(II) (basique) hydraté, Puratronic™, 99,996 % (base de métaux), Thermo Scientific™
52.64€ - 206.00€
Identifiants chimiques
CAS 155775-31-8
Formule moléculaire CH4Ni3O7
Poids moléculaire (g/mol) 304.12
Numéro MDL MFCD00016262
Clé InChI ATYNVYNPWGEMMI-UHFFFAOYSA-H
Synonyme nickel 3+ ;carbonate;hydroxide;hydrate, nickel carbonate, basic hydrate trace metals basis
CID PubChem 86176052
Nom IUPAC nickel(3+);carbonate;hydroxide;hydraté
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Ni++].[Ni++].[Ni++].[O-]C([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11316937
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
010814.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11326937
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
010814.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
155775-31-8
304.12
ATYNVYNPWGEMMI-UHFFFAOYSA-H
86176052
[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Ni++].[Ni++].[Ni++].[O-]C([O-])=O
CH4Ni3O7
MFCD00016262
nickel 3+ ;carbonate;hydroxide;hydrate, nickel carbonate, basic hydrate trace metals basis
nickel(3+);carbonate;hydroxide;hydraté
Spécification
Nickel(II) carbonate (basic) hydrate
Vert
(Base des métaux)
NiCO3·2Ni(OH)2·xH2O
UN3077
Insoluble in water.
[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Ni++].[Ni++].[Ni++].[O-]C([O-])=O
304.12
304.18 (Anhydrous)
Puratronic™
155775-31-8
Poudre
CH4Ni3O7
MFCD00016262
nickel 3+ ;carbonate;hydroxide;hydrate, nickel carbonate, basic hydrate trace metals basis
ATYNVYNPWGEMMI-UHFFFAOYSA-H
nickel(3+);carbonate;hydroxide;hydraté
86176052
99.996%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H334-H350-H360-H372-H341-H302-H332-H315-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause cancer.
May damage fertility or the unborn child.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing genetic defects.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P281-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
H302+H332-H315-H317-H319-H334-H341-H350i-H360D-H372
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 9; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 240-408-8
missing translation for 'rtecsNumber' : QR6260000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante